Przejdź do
BDPH9BCD47BC
Bide Pharmatech
2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid
Synonim(y):
(2-methyl-1H-indol-1-yl)acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD47BC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)12(8)7-11(13)14/h2-6H,7H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
MGICLRNAZXDKAT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)