Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD499A

Bide Pharmatech

2,5-Dimethylbenzoic acid

Synonim(y):

2,5-dimethylbenzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD499A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H10O2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)

Inchi Key

XZRHNAFEYMSXRG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów