Przejdź do
BDPH9BCD4DBB
Bide Pharmatech
4-(4-Bromopyrazol-1-yl)benzoic acid
Synonim(y):
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7O2N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4DBB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O2/c11-8-5-12-13(6-8)9-3-1-7(2-4-9)10(14)15/h1-6H,(H,14,15)
Inchi Key
WAAQQRWNTQPCCV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)