Przejdź do
BDPH9BCD4E80
Bide Pharmatech
Diethyl 2,5-diaminoterephthalate
Synonim(y):
diethyl 2,5-diaminoterephthalate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H16O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4E80 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H16N2O4/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6H,3-4,13-14H2,1-2H3
Inchi Key
KMKCBOQRRWZRII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)