Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCD4E90 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H9N3.2ClH/c1-4(6)5-2-7-3-8-5;;/h2-4H,6H2,1H3,(H,7,8);2*1H
Inchi Key
HRTLCOMHKUZVMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
