Przejdź do
BDPH9BCD4EA5
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Synonim(y):
2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H3N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4EA5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H3ClF3N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H
Inchi Key
DFPYRBFQHBGIKI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)