Przejdź do
BDPH9BCD55FA
Bide Pharmatech
tert-Butyl 1-(hydroxymethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 1-(hydroxymethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H19O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.28
MDL number:
Produkt BDPH9BCD55FA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-8-4-11(12,5-8)7-13/h8,13H,4-7H2,1-3H3
Inchi Key
AHIFBZGXVSRFIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)