Przejdź do
BDPH9BCD57CF
Bide Pharmatech
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonim(y):
2,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H3O1F5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCD57CF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H3F5O/c9-6-2-5(8(11,12)13)7(10)1-4(6)3-14/h1-3H
Inchi Key
ABRSPLYHKGFMBR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)