Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD5BAF

Bide Pharmatech

2-(4-Bromobutoxy)tetrahydro-2H-pyran

Synonim(y):

4-bromobutyl tetrahydro-2H-pyran-2-yl ether

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H17O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5BAF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H17BrO2/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h9H,1-8H2

Inchi Key

DFXFQWZHKKEJDM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow to brown Liquid

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów