Przejdź do
BDPH9BCD5D4F
Bide Pharmatech
3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Synonim(y):
3-(4-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H11N3Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.67
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5D4F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H10FN3.ClH/c1-14-6-9(12)10(13-14)7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-6H,12H2,1H3;1H
Inchi Key
DNHJYRNPQWGMGO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)