Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD6165

Bide Pharmatech

2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid

Synonim(y):

2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H3O2Cl1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.45
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6165 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H3BrClFO2/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)

Inchi Key

QECPABOCRIPABX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów