Przejdź do
BDPH9BCD69BC
Bide Pharmatech
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
Synonim(y):
2,5-dibromo-3-dodecylthiophene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H26Br2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD69BC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H26Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h13H,2-12H2,1H3
Inchi Key
ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)