Przejdź do
BDPH9BCD69CE
Bide Pharmatech
Dipentylsulfane
Synonim(y):
1-(pentylsulfanyl)pentane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H22S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.35
MDL number:
Produkt BDPH9BCD69CE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H22S/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Inchi Key
JOZDADPMWLVEJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
pictograms
FlameExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)