Przejdź do
BDPH9BCD6AEF
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Synonim(y):
2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6O4F3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.93
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6AEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6BF3O4/c9-7(10,11)15-4-1-2-6(12)5(3-4)8(13)14/h1-3,12-14H
Inchi Key
KZPLYVRPYPBPSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)