Przejdź do
BDPH9BCD6BB2
Bide Pharmatech
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline
Synonim(y):
4-(2-pyrimidinyloxy)phenylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6BB2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-8-2-4-9(5-3-8)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2
Inchi Key
OYPOTUTZLSXURN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)