Przejdź do
BDPH9BCD6BCE
Bide Pharmatech
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-4-yl)-N-methylmethanamine
Synonim(y):
N-(2,3-dihydro-1H-inden-4-ylmethyl)-N-methylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6BCE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-12-8-10-6-2-4-9-5-3-7-11(9)10/h2,4,6,12H,3,5,7-8H2,1H3
Inchi Key
ZLYUTZSFHDFXLB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)