Przejdź do
BDPH9BCD6D26
Bide Pharmatech
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Synonim(y):
4-chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N4Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6D26 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c1-11-6-4(2-10-11)5(7)8-3-9-6/h2-3H,1H3
Inchi Key
AVFLNALVPBLGEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)