Przejdź do
BDPH9BCD6D7D
Bide Pharmatech
3-Hydroxy-1-((methylthio)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Synonim(y):
3-hydroxy-1-((methylthio)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCD6D7D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H12O3S/c1-11-4-7(6(9)10)2-5(8)3-7/h5,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
ZNFWNMHIBJDUOH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)