Przejdź do
BDPH9BCD6D90
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Synonim(y):
6-bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H6O1N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6D90 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H6BrN3O/c1-14-8-2-7(10)5-13-9(8)6(3-11)4-12-13/h2,4-5H,1H3
Inchi Key
JTEWRYBKHXGXHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)