Merck
BDPH9BCD6ECA
Bide Pharmatech
1-(2-Bromoethyl)-3,5-difluorobenzene
Synonim(y):
1-(2-bromoethyl)-3,5-difluorobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7Br1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6ECA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7BrF2/c9-2-1-6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H2
Inchi Key
GNDFMCHYXPCYBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)