Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD70FB

Bide Pharmatech

6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine

Synonim(y):

6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H4N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCD70FB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Purity

97%

Inchi Code

1S/C6H4BrN3/c7-5-3-8-6-1-2-9-10(6)4-5/h1-4H

Inchi Key

VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów