Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD7255

Bide Pharmatech

(2-Amino-5-(trifluoromethyl)phenyl)(2-chlorophenyl)methanone

Synonim(y):

(2-amino-5-(trifluoromethyl)phenyl)(2-chlorophenyl)methanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H9O1N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.68
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7255 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H9ClF3NO/c15-11-4-2-1-3-9(11)13(20)10-7-8(14(16,17)18)5-6-12(10)19/h1-7H,19H2

Inchi Key

ZTFOVLKWXIKMIP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów