Przejdź do
BDPH9BCD7B35
Bide Pharmatech
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulfonyl)benzoate
Synonim(y):
methyl 3-chloro-4-(chlorosulfonyl)benzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6O4Cl2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7B35 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O4S/c1-14-8(11)5-2-3-7(6(9)4-5)15(10,12)13/h2-4H,1H3
Inchi Key
WNVARFWSYISQGK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)