Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD7BF3

Bide Pharmatech

Methyltriphenoxysilane

Synonim(y):

methyltriphenoxysilane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C19H18O3Si1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7BF3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C19H18O3Si/c1-23(20-17-11-5-2-6-12-17,21-18-13-7-3-8-14-18)22-19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3

Inchi Key

DRXHEPWCWBIQFJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów