Przejdź do
BDPH9BCD7D85
Bide Pharmatech
2-Amino-N-methylpropanamide hydrochloride
Synonim(y):
2-amino-N-methylpropanamide hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H11O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7D85 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C4H10N2O.ClH/c1-3(5)4(7)6-2;/h3H,5H2,1-2H3,(H,6,7);1H
Inchi Key
UHWFDFLWTAIHRE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)