Przejdź do
BDPH9BCD7EF3
Bide Pharmatech
8-Methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane
Synonim(y):
8-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7EF3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-6-3-9(4-7-11)2-5-10-8-9/h10H,2-8H2,1H3
Inchi Key
OULKIPPQVXRBPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)