Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD828D

Bide Pharmatech

N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-(3-methyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)but-1-yn-1-yl)quinazolin-6-yl)acrylamide

Synonim(y):

N-(4-(3-chloro-4-fluorophenylamino)-7-(3-methyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)but-1-ynyl)quinazolin-6-yl)acrylamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C27H28O1N6Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCD828D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C27H28ClFN6O/c1-5-25(36)33-23-16-20-24(30-17-31-26(20)32-19-6-7-22(29)21(28)15-19)14-18(23)8-9-27(2,3)35-12-10-34(4)11-13-35/h5-7,14-17H,1,10-13H2,2-4H3,(H,33,36)(H,30,31,32)

Inchi Key

ZAJXXUDARPGGOC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów