Przejdź do
BDPH9BCD8697
Bide Pharmatech
2-{[(3,4-dimethoxyphenyl)methoxy]methyl}oxirane
Synonim(y):
2-{[(3,4-dimethoxybenzyl)oxy]methyl}oxirane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8697 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-13-11-4-3-9(5-12(11)14-2)6-15-7-10-8-16-10/h3-5,10H,6-8H2,1-2H3
Inchi Key
HXJFFWGEHYIYMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)