Przejdź do
BDPH9BCD869A
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyl)-5-formyl-4-hydroxybenzoic acid
Synonim(y):
3-(tert-butyl)-5-formyl-4-hydroxybenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCD869A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-12(2,3)9-5-7(11(15)16)4-8(6-13)10(9)14/h4-6,14H,1-3H3,(H,15,16)
Inchi Key
RCYOYAJXIRTEDK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)