Przejdź do
BDPH9BCD88CA
Bide Pharmatech
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Synonim(y):
1-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)ethanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O1N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCD88CA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c1-4(11)7-5(8)2-10-3-6(7)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
AWJCMJFTASVFIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)