Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD89DB

Bide Pharmatech

4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile

Synonim(y):

[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H6N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD89DB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4H,5H2

Inchi Key

QNKOCFJZJWOXDE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid or lump

Melting Point

47-49C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów