Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD8C99

Bide Pharmatech

4-(Difluoromethyl)pyridin-3-ol

Synonim(y):

4-(difluoromethyl)pyridin-3-ol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H5O1N1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8C99 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H5F2NO/c7-6(8)4-1-2-9-3-5(4)10/h1-3,6,10H

Inchi Key

DXAPVRJHLUBRHU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-(Difluoromethyl)pyridin-3-ol




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów