Przejdź do
BDPH9BCD8CF4
Bide Pharmatech
4-(2-(Diphenylphosphino)phenyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
Synonim(y):
4-(2-(diphenylphosphaneyl)phenyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H22O1N1P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8CF4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C26H22NOP/c1-3-11-21(12-4-1)29(22-13-5-2-6-14-22)26-18-10-8-16-24(26)27-19-20-28-25-17-9-7-15-23(25)27/h1-18H,19-20H2
Inchi Key
HQWIEEJPLVTXDR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)