Przejdź do
BDPH9BCD8D4C
Bide Pharmatech
2-((Octyloxy)methyl)oxirane
Synonim(y):
2-[(octyloxy)methyl]oxirane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8D4C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-11-10-13-11/h11H,2-10H2,1H3
Inchi Key
HRWYHCYGVIJOEC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionEnvironment
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)