Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCD8DBD

Bide Pharmatech

3-(tert-Butyl)benzene-1-sulfonyl chloride

Synonim(y):

3-tert-butylbenzenesulfonyl chloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H13O2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.73
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8DBD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H13ClO2S/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(7-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3

Inchi Key

WZQSQOIYTVCFMP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów