Przejdź do
BDPH9BCD9182
Bide Pharmatech
2-(Pyrrolidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Synonim(y):
2-(pyrrolidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H14N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCD9182 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H12N2.2ClH/c1-2-5-11-9(3-1)8-4-6-10-7-8;;/h1-3,5,8,10H,4,6-7H2;2*1H
Inchi Key
BGUUYWWZFAOANT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)