Przejdź do
BDPH9BCDA13E
Bide Pharmatech
tert-Butyl (2-bromo-5-formylpyridin-4-yl)carbamate
Synonim(y):
tert-butyl (2-bromo-5-formylpyridin-4-yl)carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H13O3N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA13E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O3/c1-11(2,3)17-10(16)14-8-4-9(12)13-5-7(8)6-15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14,16)
Inchi Key
OOGHYXHTDJTIMM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)