Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDA1FD

Bide Pharmatech

6-Amino-1-methylpyrimidin-2(1H)-one

Synonim(y):

6-amino-1-methyl-2(1H)-pyrimidinone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H7O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA1FD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H7N3O/c1-8-4(6)2-3-7-5(8)9/h2-3H,6H2,1H3

Inchi Key

KOLPWZCZXAMXKS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów