Przejdź do
BDPH9BCDA231
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(tert-butyl)-4-chloronicotinate
Synonim(y):
ethyl 6-tert-butyl-4-chloronicotinate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H16O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.72
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA231 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H16ClNO2/c1-5-16-11(15)8-7-14-10(6-9(8)13)12(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Inchi Key
PINCANJVFNERAF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)