Przejdź do
BDPH9BCDA2D4
Bide Pharmatech
1,2-Dibromo-4-tert-butylbenzene
Synonim(y):
1,2-dibromo-4-tert-butylbenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA2D4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H12Br2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6H,1-3H3
Inchi Key
LZOUMICSOKCMJT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)