Przejdź do
BDPH9BCDA324
Bide Pharmatech
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Synonim(y):
[3-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O3F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA324 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)15-7-3-1-2-6(4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
Inchi Key
NFZQVADYFXRRPM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)