Przejdź do
BDPH9BCDA45F
Bide Pharmatech
2-Benzylmorpholine
Synonim(y):
2-benzylmorpholine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA45F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-2-4-10(5-3-1)8-11-9-12-6-7-13-11/h1-5,11-12H,6-9H2
Inchi Key
YZFCMGWCEXUGFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)