Przejdź do
BDPH9BCDA48D
Bide Pharmatech
Poly(3-hexylthiophene)
Synonim(y):
3-hexylthiophene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H16S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA48D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3
Inchi Key
JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
50000100000
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)