Przejdź do
BDPH9BCDA587
Bide Pharmatech
(4-(N-Butyl-N-(4-methoxybenzyl)sulfamoyl)phenyl)boronic acid
Synonim(y):
4-{[butyl(4-methoxybenzyl)amino]sulfonyl}phenylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H24O5N1S1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCDA587 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C18H24BNO5S/c1-3-4-13-20(14-15-5-9-17(25-2)10-6-15)26(23,24)18-11-7-16(8-12-18)19(21)22/h5-12,21-22H,3-4,13-14H2,1-2H3
Inchi Key
RODHNOCSWOOPDD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)