Przejdź do
BDPH9BCDA7BB
Bide Pharmatech
3-(9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl)naphtho[2,3-b]benzofuran
Synonim(y):
3-(9,10-di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl)naphtho[2,3-b]benzofuran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCDA7BB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C50H30O/c1-3-11-33-25-39(19-17-31(33)9-1)49-42-15-7-8-16-43(42)50(40-20-18-32-10-2-4-12-34(32)26-40)46-28-37(22-24-44(46)49)38-21-23-41-45-27-35-13-5-6-14-36(35)29-48(45)51-47(41)30-38/h1-30H
Inchi Key
FYBOLMOJLPFFHZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)