Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDA8AD

Bide Pharmatech

2,6-Diisopropyl-N-((2-isopropylphenyl)(6-(naphthalen-1-yl)pyridin-2-yl)methyl)aniline

Synonim(y):

2,6-diisopropyl-N-((2-isopropylphenyl)(6-(naphthalen-1-yl)pyridin-2-yl)methyl)aniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Produkt BDPH9BCDA8AD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C37H40N2/c1-24(2)28-16-9-10-18-33(28)37(39-36-29(25(3)4)19-12-20-30(36)26(5)6)35-23-13-22-34(38-35)32-21-11-15-27-14-7-8-17-31(27)32/h7-26,37,39H,1-6H3

Inchi Key

HXNVBFNQMKDVNR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów