Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDAB67

Bide Pharmatech

2-(Dimethoxymethyl)phenol

Synonim(y):

2-(dimethoxymethyl)phenol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDAB67 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H12O3/c1-11-9(12-2)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,9-10H,1-2H3

Inchi Key

XYSBPHCATQICBN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów