Przejdź do
BDPH9BCDACE2
Bide Pharmatech
(3-Cyanophenoxy)acetic Acid
Synonim(y):
(3-cyanophenoxy)acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDACE2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c10-5-7-2-1-3-8(4-7)13-6-9(11)12/h1-4H,6H2,(H,11,12)
Inchi Key
UXBVJOUILGIGHW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder to crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)