Przejdź do
BDPH9BCDADCA
Bide Pharmatech
3-(1-Imidazolyl)benzaldehyde
Synonim(y):
3-(1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDADCA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c13-7-9-2-1-3-10(6-9)12-5-4-11-8-12/h1-8H
Inchi Key
CGTQCZGDVDTRDI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)