Przejdź do
BDPH9BCDB0F3
Bide Pharmatech
6-Hydrazineyl-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[3,4-a]phthalazine
Synonim(y):
6-hydrazino-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[3,4-a]phthalazine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7N6F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB0F3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H7F3N6/c11-10(12,13)9-17-16-8-6-4-2-1-3-5(6)7(15-14)18-19(8)9/h1-4H,14H2,(H,15,18)
Inchi Key
VXUZXROYRSNHSD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)